Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triclosan pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.16100.0025
8.16100.0025EA 121 EUR InStock
8.16100.0025
Triclosan pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triclosan


Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 289.55 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité