Acide méthyl-4-octanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-methylcaprylic acid, (R,S)-(+,-)-4-Methyloctanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16104.0025
8.16104.0025EA 380 EUR InStock
8.16104.0025
Acide méthyl-4-octanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Methylcaprylic acid
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051938
Numéro CAS: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 292 - 293 °C
Flash Point 99 °C
Density 0.904 - 0.914 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité