Polyéthylèneglycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PEG 3,000
8.17019.5000
8.17019.5000EA 337 EUR InStock
8.17019.5000
Polyéthylèneglycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 3.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité