Azidotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trimethylsilyl azide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18026.0025
8.18026.0025EA 112 EUR InStock
8.18026.0025
Azidotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Azidotriméthylsilane
Formule: C₃H₉N₃Si
MW: 115,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001986
Numéro CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 115.21 g/mol
Boiling Point 92 - 95 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4142 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité