Trifluoromethanesulfonate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18035.0010
8.18035.0010EA 91.9 EUR InStock
8.18035.0010
Trifluoromethanesulfonate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 164.1 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3228 (25 °C, 589 nm)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité