Hydrogen fluoride pyridine complex (HF 65%) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18068.0100
8.18068.0100EA 241 EUR InStock
8.18068.0100
Hydrogen fluoride pyridine complex (HF 65%) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydrogen fluoride pyridine complex
Formule: C₅H₅N·(HF)x
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012436
Numéro CAS: 62778-11-4
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8 (6.1),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH  - 7 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité