Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tétraméthylglutaramide pour la synthèse

Fournisseur: Merck

8.18080.0010
8.18080.0010EA 0 EUR InStock
8.18080.0010
N,N,N',N'-Tétraméthylglutaramide pour la synthèse
N,N,N',N'-Tétraméthylglutaramide


Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Numéro CAS: 13424-80-1
EINECS: 236-543-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité