Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: ((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18094.0010
8.18094.0010EA 135 EUR InStock
8.18094.0010
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011966
Numéro CAS: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 194 - 196 °C
Molar Mass 429.29 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité