1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18105.0005
8.18105.0005EA 199 EUR InStock
8.18105.0005
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formule: C₉H₁₇N
MW: 139,2380 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000003
Numéro CAS: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
ONU: 3275
ADR: 6.1 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 139.24 g/mol
Boiling Point 55 - 56 °C (15 hPa)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4178 (30 °C, 589 nm)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
Hill Formula C9H17N
Chemical Formula (CH3)3CCH2C(CH3)2NC
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité