4,4-Diméthyl-2-oxazoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18107.0005
8.18107.0005EA 129 EUR InStock
8.18107.0005
4,4-Diméthyl-2-oxazoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,4-Diméthyl-2-oxazoline
Formule: C₅H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014507
Numéro CAS: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 99.13 g/mol
Boiling Point 99 - 100 °C (1013 hPa)
Flash Point 1 °C
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité