Sulphur trioxide pyridine complex pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 74.7 EUR InStock
8.18112.0100 8.18112.9020C
Sulphur trioxide pyridine complex pour la synthèse
Sulphur trioxide pyridine complex
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012437
Numéro CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité