Isocyanure de cyclohexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18151.0010
8.18151.0010EA 122 EUR InStock
8.18151.0010
Isocyanure de cyclohexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isocyanure de cyclohexyle
Formule: C₇H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00003839
Numéro CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 109.17 g/mol
Boiling Point 173 - 176 °C (1013 hPa)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.4502 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyclohexyl isonitrile
Hill Formula C7H11N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité