Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Nitrostyrène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (1-Nitro-2-phenyl)ethylene, (2-Nitrovinyl)benzene, Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18165.0025
8.18165.0025EA 110 EUR InStock
8.18165.0025
β-Nitrostyrène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrène


Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité