Bis(2-éthylhexyl)amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18191.0250
8.18191.0250EA 33.7 EUR InStock
8.18191.0250
Bis(2-éthylhexyl)amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bis(2-éthylhexyl)amine
Formule: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 281.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –60 °C
Densité: 0.8062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009489
Numéro CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.045 g/l (20 °C)
Molar Mass 241.45 g/mol
Boiling Point 122 - 124 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 0.6 - 3.7 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 230 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité