α-Bromopropiophénone
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Bromopropiophenone
8.18240.0025
8.18240.0025EA 0 EUR InStock
8.18240.0025
α-Bromopropiophénone
α-Bromopropiophénone
Formule: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1.439 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000145
Numéro CAS: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité