Cuivre (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.9020
8.18247.9020EA 0 EUR InStock
8.18247.9020
Cuivre (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cuivre (II) chlorure
Formule: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010972
Numéro CAS: 7447-39-4
ONU: 2802
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité