Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure phénylphosphonique, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18248.0100
8.18248.0100EA 129 EUR InStock
8.18248.0100
Dichlorure phénylphosphonique, Sigma-Aldrich®
Dichlorure phénylphosphonique


Formule: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002070
Numéro CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1 °C
Molar Mass 194.98 g/mol
Boiling Point 258 °C
Flash Point 204 °C
Refractive Index 1.5581 (25 °C, 589 nm)
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité