Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioate, 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18253.0010
8.18253.0010EA 59.7 EUR InStock
8.18253.0010
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate


Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040552
Numéro CAS: 6138-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31a326fa0ed67686353a1c1b8cbb9cd5b312cffa&vid=31a326fa0ed67686353a1c1b8cbb9cd5b312cffa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 218.2 g/mol
Boiling Point 130 - 135 °C (13 hPa)
Refractive Index 1.4398 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
Hill Formula C9H14O6
Chemical Formula CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
Storage +15...+25 °C
Assay (GC, area%) ≥97,0% (a/a)
Identity (IR) Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité