2',5'-Dihydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18284.0010
8.18284.0010EA 74.7 EUR InStock
8.18284.0010
2',5'-Dihydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula 2,5-(OH)2-C6H3COCH3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité