Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (I) iodure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18311.0100
8.18311.0100EA 68.9 EUR InStock
8.18311.0100
Cuivre (I) iodure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cuivre (I) iodure


Formule: CuI
Point d'ébullition: 1290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 602 °C
Densité: 5.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010978
Numéro CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.08 g/l (18 °C)
Melting Point 588 °C
Molar Mass 190.45 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1290 °C (1013 hPa)
Density 5.62 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité