Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18313.0025
8.18313.0025EA 272 EUR InStock
8.18313.0025
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle


Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
ONU: 2920
ADR: 8 (3),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 264.34 g/mol
Boiling Point 65 - 67 °C (13 hPa)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Density 1.151 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité