Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18330.0050
8.18330.0050EA 76.9 EUR InStock
8.18330.0050
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium, Sigma-Aldrich®
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011906
Numéro CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 443.31 g/mol
Bulk Density 360 - 400 kg/m3
Flash Point 195 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité