α-Chloro-m-fluorotoluène pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18419.0010
8.18419.0010EA 87.5 EUR InStock
8.18419.0010
α-Chloro-m-fluorotoluène pour la synthèse
α-Chloro-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000904
Numéro CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 40 g/l (20 °C)
Molar Mass 144.57 g/mol
Boiling Point 176 - 177 °C (1013 hPa)
Flash Point 58 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité