5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18461.0010
8.18461.0010EA 80.4 EUR InStock
8.18461.0010
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 150 - 154 °C
Molar Mass 142.11 g/mol
Synonyms Kojic acid
Hill Formula C6H6O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité