N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N-Dimethyl-N-(2-methacryloxyethyl)-N-(3-sulphopropyl)ammonium betaine, 3-((2-(Methacryloyloxy)ethyl)dimethylammonio)propane-1-sulphonate, 3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propane-1-sulphonate, SPE, DMAPS, [2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18484.0100
8.18484.0100EA 1200 EUR InStock
8.18484.0100
N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(3-sulphopropyl)-N-methacroyloxyethyl-N,N-dimethylammonium betaine
Formule: C₁₁H₂₁NO₅S
MW: 279,351 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040574
Numéro CAS: 3637-26-1
EINECS: 222-860-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₁H₂₁NO₅S
Molar Mass 279.36 g/mol
Flash point 110 °C
Melting Point 147 - 149 °C
pH value 6.3 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 400 kg/m³
Solubility 500 g/l (20 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité