Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluorouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18505.0005
8.18505.0005EA 73.2 EUR InStock
8.18505.0005
5-Fluorouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Fluorouracile


Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 130.08 g/mol
Boiling Point 190 - 200 °C (0.13 hPa)
pH 4.3 - 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité