Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

(3-Aminopropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.18550.0250
8.18550.0250EA 148 EUR InStock
8.18550.0250
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane


Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179.29 g/mol
Point d'ébullition: 194
Densité: 1.0265 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008206
Numéro CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 179.29 g/mol
Boiling Point 194 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 295 °C

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..