Acide 4'-nitrocinnamique pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: trans-4-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18563.0025
8.18563.0025EA 97.6 EUR InStock
8.18563.0025
Acide 4'-nitrocinnamique pour la synthèse
Acide 4'-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007381
Numéro CAS: 882-06-4
EINECS: 212-924-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 288 - 291 °C
Molar Mass 193.15 g/mol
Synonyms trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Hill Formula C9H7NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité