Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18580.0050
8.18580.0050EA 97.8 EUR InStock
8.18580.0050
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011800
Numéro CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 202 °C
Molar Mass 342.8 g/mol
Bulk Density 450 - 500 kg/m3
Boiling Point 413 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité