Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrocinnamaldehyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2'-Nitrocinnamaldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18597.0010
8.18597.0010EA 173 EUR InStock
8.18597.0010
2-Nitrocinnamaldehyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Nitrocinnamaldehyde


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007188
Numéro CAS: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 126 - 129 °C
Molar Mass 177.15 g/mol
Hill Formula C9H7NO3
Chemical Formula 2-(NO2)C6H4CH=CHCHO

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité