(E)-β-Ionone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18619.0100
8.18619.0100EA 90.5 EUR InStock
8.18619.0100
(E)-β-Ionone, Sigma-Aldrich®
β-Ionone
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001549
Numéro CAS: 79-77-6
EINECS: 201-224-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 127 - 128 °C (13 hPa)
Flash Point 122 °C
Refractive Index 1.5192 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité