(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: (-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
8.18636.0001
8.18636.0001EA 0 EUR InStock
8.18636.0001
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol pour la synthèse
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
Formule: C₇H₁₄O₄
MW: 162,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009761
Numéro CAS: 73346-74-4
EINECS: 277-391-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 162.18 g/mol
Boiling Point 110 - 120 °C (1 hPa)
Flash Point 1.4574 (20 °C, 589 nm)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Synonyms (4R,5R)-(-)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Hill Formula C7H14O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité