(2-Chlorophényl)acétonitrile pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
8.18643.0010
8.18643.0010EA 0 EUR InStock
8.18643.0010
(2-Chlorophényl)acétonitrile pour la synthèse
(2-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001898
Numéro CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité