(R)-(+)-Pulegone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18665.0010
8.18665.0010EA 128 EUR InStock
8.18665.0010
(R)-(+)-Pulegone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Pulegone
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063000
Numéro CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 97 °C (15.99 mbar)
Vapor Pressure 0.16 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.4864 (20 °C, 589 nm)
Density 0.935 g/m3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité