Dodécanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18677.0100
8.18677.0100EA 68.4 EUR InStock
8.18677.0100
Dodécanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dodécanal
Formule: C₁₂H₂₄O
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007017
Numéro CAS: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 184.32 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 300 hPa (50 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité