Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Maléate de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18688.9050
8.18688.9050EA 0 EUR InStock
8.18688.9050
Maléate de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Maléate de dibutyle


Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9938 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009447
Numéro CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.173 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 228.29 g/mol
Boiling Point 280 - 282 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 120 °C
Refractive Index 1.4451 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 3.4 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 280 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité