Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acétoacétate d'allyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Allyl Acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18694.0100
8.18694.0100EA 119 EUR InStock
8.18694.0100
Acétoacétate d'allyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Allyl acetoacetate


Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009811
Numéro CAS: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 48 g/l (20 °C)
Molar Mass 142.15 g/mol
Boiling Point 87 - 91 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.15 %(V)
Density 1.038 g/cm3 (20 °C)
pH 3.7 (48 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité