D(-)-Tartrate de diméthyle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: D(-)-Tartaric acid dimethyl ester, (2S,3S)-Dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Tartaric acid dimethyl ester, (S,S)-(-)-Dimethyl tartrate, (-)-Dimethyl D-tartrate
8.18723.0010
8.18723.0010EA 0 EUR InStock
8.18723.0010
D(-)-Tartrate de diméthyle pour la synthèse
D(-)-Tartrate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…48 °C
Numéro MDL: MFCD00008445
Numéro CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité