Isothiocyanate de m-tolyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18739.0005
8.18739.0005EA 130 EUR InStock
8.18739.0005
Isothiocyanate de m-tolyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isothiocyanate de m-tolyle
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004807
Numéro CAS: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 149.22 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Flash Point 106 °C
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité