Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy nonane, Propyl pentyl carbinol, Pentyl propyl carbinol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18773.0025
8.18773.0025EA 108 EUR InStock
8.18773.0025
4-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Nonanol


Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 192.5 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8282 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021950
Numéro CAS: 5932-79-6
EINECS: 227-679-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 144.25 g/mol
Boiling Point 60 - 61 °C (9 hPa)
Refractive Index 1.4292 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Pentyl propyl carbinol
Hill Formula C9H20O
Chemical Formula CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité