Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanenitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Decanonitrile

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18783.0100
8.18783.0100EA 358 EUR InStock
8.18783.0100
Décanenitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Décanenitrile


Formule: C₁₀H₁₉N
MW: 153,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039505
Numéro CAS: 1975-78-6
EINECS: 217-830-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -18 °C
Molar Mass 153.26 g/mol
Boiling Point 114 °C (13 hPa)
Refractive Index 1.4313 (15 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Capric acid nitrile
Hill Formula C10H19N
Chemical Formula CH3(CH2)8CN

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..