2-Décanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Decan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18795.0025
8.18795.0025EA 98.4 EUR InStock
8.18795.0025
2-Décanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Décanone
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009571
Numéro CAS: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3 °C
Molar Mass 156.26 g/mol
Boiling Point 209 - 212 °C
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4253 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl octyl ketone
Hill Formula C10H20O
Chemical Formula CH3(CH2)7COCH3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité