Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-m-crésol

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol

8.18799.0025
8.18799.0025EA 0 EUR InStock
8.18799.0025
6-Chloro-m-crésol
6-Chloro-m-crésol


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1.215 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002175
Numéro CAS: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité