(3-Chloropropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18816.0250
8.18816.0250EA 109 EUR InStock
8.18816.0250
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.082 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000997
Numéro CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.72 g/mol
Boiling Point 195 - 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 1.082 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Synonyms CPTMO
Hill Formula C6H15ClO3Si
Chemical Formula Cl(CH2)3Si(OCH3)3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité