(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18818.0100
8.18818.0100EA 72.2 EUR InStock
8.18818.0100
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004901
Numéro CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 196.34 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4402 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 235 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité