Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dibenzoyl-D-tartrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18869.0025
8.18869.0025EA 86.1 EUR InStock
8.18869.0025
Acide dibenzoyl-D-tartrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide dibenzoyl-D-tartrique


Formule: C₁₈H₁₄O₈
Numéro MDL: MFCD00063222
Numéro CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 154 °C
Molar Mass 358.3 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Synonyms Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
Hill Formula C18H14O8
Chemical Formula C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité