Phloroglucinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18887.0100
8.18887.0100EA 118 EUR InStock
8.18887.0100
Phloroglucinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phloroglucinol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…220 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité