Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthridine

Fournisseur: Merck

8.19167.9025
8.19167.9025EA 0 EUR InStock
8.19167.9025
Phénanthridine
Phénanthridine


Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…107 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (130 °C)
Numéro MDL: MFCD00004989
Numéro CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité