Acétate de méthyle
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19244.6190
8.19244.6190EA 0 EUR InStock
8.19244.6190
Acétate de méthyle
Acétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
ONU: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité