Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Éthylbenzoine, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Benzoin Ethyl Ether, O-Ethylbenzoin

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20022.0050
8.20022.0050EA 42.8 EUR InStock
8.20022.0050
O-Éthylbenzoine, Sigma-Aldrich®
O-Éthylbenzoine


Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009242
Numéro CAS: 574-09-4
EINECS: 209-366-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 240.30 g/mol
Synonyms Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
Hill Formula C16H16O2
Chemical Formula C6H5CHO(C2H5)COC6H5

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité